Learn More
4-acetilpiridina, TRC
Código de producto. 30323396
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30323396 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30323396 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA187605100G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Acetylpyridine
CAS 1122-54-9
Fórmula molecular C7H7NO
Cantidad 100 g
Sinónimo 1-(4-Pyridinyl)ethanone, 4-Pyridinyl Methyl Ketone, 4-Pyridyl Methyl Ketone, Methyl 4-Pyridyl Ketone, NSC 111, gamma-Acetylpyridine
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7NO/c1-6(9)7-2-4-8-5-3-7/h2-5H,1H3
SMILES CC(=O)c1ccncc1
Nombre IUPAC 1-piridin-4-iletanona
Peso molecular (g/mol) 121.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.0528