Learn More
4-acetilpiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Acetylpyridine |
| CAS | 1122-54-9 |
| Fórmula molecular | C7H7NO |
| Cantidad | 250 g |
| Sinónimo | 1-(4-Pyridinyl)ethanone, 4-Pyridinyl Methyl Ketone, 4-Pyridyl Methyl Ketone, Methyl 4-Pyridyl Ketone, NSC 111, gamma-Acetylpyridine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7NO/c1-6(9)7-2-4-8-5-3-7/h2-5H,1H3 |
| SMILES | CC(=O)c1ccncc1 |
| Nombre IUPAC | 1-piridin-4-iletanona |
| Peso molecular (g/mol) | 121.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 121.0528 |