Learn More
4-Acetilpiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10696662 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10696662 100 g Frasco de vidrio 100 g
10654942 10 g Frasco de vidrio 10 g
10474545 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10696662 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 102701000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1122-54-9 | C7H7NO | 121.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1122-54-9
Fórmula molecular C7H7NO
Peso molecular (g/mol) 121.14
Número MDL MFCD00006433
Clave InChI WMQUKDQWMMOHSA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-acetylpyridine, methyl 4-pyridyl ketone, ethanone, 1-4-pyridinyl, ketone, methyl 4-pyridyl, 1-pyridin-4-yl ethan-1-one, 1-pyridin-4-yl ethanone, pyridine, 4-acetyl, 4-acetyl pyridine, 4-pyridyl methyl ketone, unii-g47437iow7
PubChem CID 14282
Nombre IUPAC 1-piridin-4-iletanona
SMILES CC(=O)C1=CC=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Acetylpyridine
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 13.0°C to 16.0°C
Color Marrón a Amarillo
Densidad 1.0900g/mL
Punto de ebullición 212.0°C
Temperatura de inflamación 104°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C5H4N)COCH3
Índice de refracción 1.5270 to 1.5310
Cantidad 100 g
Beilstein 21, 279
Gravedad específica 1.09
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.14
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Acetylpyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.