Learn More
4-Acetilpiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479862
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11479862 100 g 100 g
11469862 25 g 25 g
11489862 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11479862 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12015.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1122-54-9 | C7H7NO | 121.139 g/mol
4-acetylpyridine on reaction with - and 4-formylpyridine (H3FoPyS, H4FoPyS) yields semicarbazones. Reaction of acetylpyridine with thiophene-2-carboxaldehyde afforded the 2-chloro-6-ethoxy-4-β-(2-thienyl)acryloylpyridine, which was reacted with malononitrile in refluxing ethanol in the presence of piperidine as a catalyst to afford the cyanoaminopyrane derivative.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-acetilpiridina en reacción con - y 4-formilpiridina (H3FoPyS, H4FoPyS) produce semicarbazonas. La reacción de acetilpiridina con tiofeno-2-carboxaldehído permitió 2la -cloro-6-etoxi-4-β-(2-tienil)acriloilpiridina, que se reaccionó con malononitrilo en etanol refluxante en presencia de piperidina como catalizador para permitir el derivado del cianoaminopirano.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en alcohol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenger alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1122-54-9
Fórmula molecular C7H7NO
Peso molecular (g/mol) 121.139
Número MDL MFCD00006433
Clave InChI WMQUKDQWMMOHSA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-acetylpyridine, methyl 4-pyridyl ketone, ethanone, 1-4-pyridinyl, ketone, methyl 4-pyridyl, 1-pyridin-4-yl ethan-1-one, 1-pyridin-4-yl ethanone, pyridine, 4-acetyl, 4-acetyl pyridine, 4-pyridyl methyl ketone, unii-g47437iow7
PubChem CID 14282
Nombre IUPAC 1-piridin-4-iletanona
SMILES CC(=O)C1=CC=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Acetylpyridine
Punto de fusión 14°C to 16°C
Densidad 1.103
Punto de ebullición 210°C to 212°C
Temperatura de inflamación 104°C (219°F)
Índice de refracción 1.535
Cantidad 100 g
Beilstein 107629
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.14
Porcentaje de pureza 98%