Learn More
Ácido 4-acetilfenilborónico, TRC
Código de producto. 30324298
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30324298 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30324298 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA18884025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Acetylphenylboronic Acid
CAS 149104-90-5
Fórmula molecular C8H9BO3
Cantidad 25 g
Sinónimo B-(4-Acetylphenyl)boronic Acid, 4-Acetylbenzeneboronic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9BO3/c1-6(10)7-2-4-8(5-3-7)9(11)12/h2-5,11-12H,1H3
SMILES CC(=O)c1ccc(cc1)B(O)O
Nombre IUPAC ácido (4-acetilfenil)borónico
Peso molecular (g/mol) 163.97
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.0645