Learn More
Éster de pinacol de ácido 4-acetilfenilborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11966031 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11966031 5 g 5 g
11956031 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11966031 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 444430050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 171364-81-1 | C14H19BO3 | 246.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 171364-81-1
Fórmula molecular C14H19BO3
Peso molecular (g/mol) 246.11
Número MDL MFCD05863922
Clave InChI BATKIZWNRQGSKE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl ethanone, 4-acetylphenylboronic acid pinacol ester, 4-acetylphenylboronic acid, pinacol ester, 2-4-acetylphenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl ethan-1-one, amtb682, 4-acetylphenyl boronic acid pinacol ester, 1-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl ethanone, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2yl phenyl-ethanone
PubChem CID 2760596
Nombre IUPAC 1-[4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenil]etanona
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Acetylphenylboronic acid pinacol ester
Punto de fusión 59°C to 62°C
Color Blanco
Punto de ebullición 80°C (0.1 Torr)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.12
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Acetylphenylboronic acid pinacol ester
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.