Learn More
Ácido 4-acetilfenilborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10623193 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10623193 1 g Frasco de vidrio 1 g
10561482 5 g Frasco de vidrio 5 g
10483155 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10623193 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 369400010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 149104-90-5 | C8H9BO3 | 163.97 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 149104-90-5
Fórmula molecular C8H9BO3
Peso molecular (g/mol) 163.97
Número MDL MFCD01074667
Clave InChI OBQRODBYVNIZJU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-acetylphenyl boronic acid, p-acetylphenylboronic acid, 4-acetylbenzeneboronic acid, 1-4-dihydroxyboranyl phenyl ethan-1-one, boronic acid, 4-acetylphenyl, 4acetylphenylboronic acid, 4-actylphenylboronic acid, 4acetylbenzeneboronic acid, p-acetylbenzeneboronic acid
PubChem CID 3702122
Nombre IUPAC ácido (4-acetilfenil)borónico
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Acetylphenylboronic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 243.0°C to 247.0°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.97
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Acetylphenylboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.