Learn More
Isotiocianato de 4-acetilfenilo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11342717
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11342717 1 g 1 g
11352717 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11342717 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11927.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2131-57-9
Fórmula molecular C9H7NOS
Peso molecular (g/mol) 177.221
Número MDL MFCD00041100
Clave InChI KAKXOESNHIUYJT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-acetylphenyl isothiocyanate, 1-4-isothiocyanatophenyl ethanone, 4-acetylphenylisothiocyanate, 1-4-isothiocyanatophenyl ethan-1-one, acmc-20ampw, bromobenzyl-4-isothiocyanate, 4'-isothiocyanatoacetophenone, 4-acetylphenyl-isothiocyanate, phenylisothiocyanate, 4-acetyl, 1-4-isothiocyanato-phenyl-ethanone
PubChem CID 242779
Nombre IUPAC 1-(4-isotiocianatofenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)N=C=S
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Acetylphenyl isothiocyanate
Punto de fusión 77°C to 81°C
Punto de ebullición 112°C (6 mmHg)
Olor Irritating
Cantidad 1 g
Número UN UN2923
Beilstein 2207978
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.23
Porcentaje de pureza 98%