Learn More
4-Acetilfenil beta-D-Glucopiranósido, TRC
Código de producto. 30009986
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30009986 50 mg 50 miligramos
30004000 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30009986 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA18739050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 530-14-3
Fórmula molecular C14 H18 O7
Peso molecular (g/mol) 298.29
Sinónimo Ethanone, 1-[4-(β-D-glucopyranosyloxy)phenyl]-, Picein (6CI,7CI,8CI), 1-[4-(β-D-Glucopyranosyloxy)phenyl]ethanone, 4-Acetylphenyl β-D-glucopyranoside, Ameliaroside, Piceoside, Salicinerein, Salinigrin, p-Hydroxyacetophenone glucoside, p-Hydroxyacetophenone-D-glucoside
Nombre IUPAC 1-[4-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxoxano-2-il]oxifenil]etanona
SMILES CC(=O)c1ccc(O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Picein
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H18O7/c1-7(16)8-2-4-9(5-3-8)20-14-13(19)12(18)11(17)10(6-15)21-14/h2-5,10-15,17-19H,6H2,1H3/t10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.1053
Porcentaje de pureza >95%