Learn More
4-Acetylphenoxyacetic acid, +98%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10096522 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10096522 5 g Glass bottle 5 g
10036622 25 g Glass bottle 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10096522 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 379370050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1878-81-5
Fórmula molecular C10H10O4
Peso molecular (g/mol) 194.19
Número MDL MFCD00014363
Clave InChI KMXZEXUYXUMHEQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-acetylphenoxyacetic acid, 2-4-acetylphenoxy acetic acid, 4-acetylphenoxy acetic acid, p-acetylphenoxy acetic acid, p-acetylphenoxyacetic acid, chembl84623, 4-acetyl-phenoxy-acetic acid, acetic acid, 4-acetylphenoxy, acetic acid,2-4-acetylphenoxy
PubChem CID 74655
Nombre IUPAC ácido 2-(4-acetilfenoxi)acético
SMILES CC(=O)C1=CC=C(OCC(O)=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Acetylphenoxyacetic acid
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 171°C to 174°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Glass bottle
Fórmula lineal CH3C(O)C6H4OCH2CO2H
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.19
Porcentaje de pureza ≥98.0%
Forma física Crystalline Powder