Learn More
Ácido 4-acetilfenoxiacético, + 98 %, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Acetylphenoxyacetic acid |
| Punto de fusión | 172°C to 174°C |
| Cantidad | 100 g |
| Beilstein | 1956136 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 194.19 |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |