Learn More
4-acetiloxi omeprazol, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-Acetyloxy Omeprazole |
| CAS | 1246814-65-2 |
| Fórmula molecular | C18H19N3O4S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-[[(5-Methoxy-1H-benzimidazol-2-yl)sulfinyl]methyl]-4-acetyl-3,5-dimethyl-4-pyridinol, 2-[[(6-Methoxy-1H-benzimidazol-2-yl)sulfinyl]methyl]-3,5-dimethyl-4-pyridinol 4-Acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H19N3O4S/c1-10-8-19-16(11(2)17(10)25-12(3)22)9-26(23)18-20-14-6-5-13(24-4)7-15(14)21-18/h5-8H,9H2,1-4H3,(H,20,21) |
| SMILES | COc1ccc2[nH]c(nc2c1)S(=O)Cc3ncc(C)c(OC(=O)C)c3C |
| Nombre IUPAC | acetato de [2-[(5-metoxi-1H-benzimidazol-2-il)sulfinilmetil]-3,5-dimetilpiridin-4-ilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 373.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 373.1096 |