Learn More
Acetato de 4-(acetiloxi)-3-metoxibencenoetanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Acetyloxy)-3-methoxybenzenethanol Acetate |
| CAS | 32022-28-9 |
| Fórmula molecular | C13H16O5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4-(Acetyloxy)-3-methoxybenzeneethanol 1-Acetate, 4-Hydroxy-3-methoxyphenethyl Alcohol Diacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H16O5/c1-9(14)17-7-6-11-4-5-12(18-10(2)15)13(8-11)16-3/h4-5,8H,6-7H2,1-3H3 |
| SMILES | COc1cc(CCOC(=O)C)ccc1OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | Acetato de 2-(4-acetiloxi-3-metoxifenil)etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 252.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 252.0998 |