Learn More
4-(acetilmetilamino)-1-(3-piridil)-1-butanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Acetylmethylamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol |
| CAS | 887352-16-1 |
| Fórmula molecular | C12 H18 N2 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H18N2O2/c1-10(15)14(2)8-4-6-12(16)11-5-3-7-13-9-11/h3,5,7,9,12,16H,4,6,8H2,1-2H3 |
| SMILES | CN(CCCC(O)c1cccnc1)C(=O)C |
| Nombre IUPAC | N-(4-hidroxi-4-piridin-3-ilbutil)-N-metilacetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 222.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.1368 |