Learn More
4-Acetildifenil sulfona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11498297
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11498297 5 g 5 g
11488297 1 g 1 g
11408307 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11498297 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18376.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 65085-83-8 | C14H12O3S | 260.307 g/mol
4-Acetyldiphenyl sulfone is used as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-acetildifenil sulfona se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65085-83-8
Fórmula molecular C14H12O3S
Peso molecular (g/mol) 260.307
Número MDL MFCD00209628
Clave InChI FGFHDNIGKVTTLC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-acetyldiphenyl sulfone, 1-4-phenylsulfonyl phenyl ethanone, 1-4-benzenesulfonyl phenyl ethanone, 4-acetyl diphenyl sulfone, 1-4-phenylsulfonyl phenyl ethan-1-one, pubchem15334, 4-acetyldiphenylsulfone, 4-phenylsulfonyl acetophenone, phenyl 4-acetylphenyl sulfone
PubChem CID 265878
Nombre IUPAC 1-[4-(benzenesulfonil)fenil]etanona
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Acetyldiphenyl sulfone
Punto de fusión 138°C to 140°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.31
Porcentaje de pureza 98%