Learn More
Sulfuro de 4-acetildifenilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11410571
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11410571 5 g 5 g
11400571 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11410571 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20073.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10169-55-8
Fórmula molecular C14H12OS
Peso molecular (g/mol) 228.31
Número MDL MFCD00026227
Clave InChI XUDYHODVSUXRPW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-acetyldiphenyl sulfide, 1-4-phenylthio phenyl ethanone, 4-acetyl diphenyl sulfide, 4'-phenylthio acetophenone, 1-4-phenylsulfanyl phenyl ethanone, 1-4-phenylsulfanylphenyl ethanone, 1-4-phenylthio phenyl ethan-1-one, ethanone, 1-4-phenylthio phenyl, 1-acetyl-4-phenylthiobenzene
PubChem CID 66287
Nombre IUPAC 1-[4-(phenylsulfanyl)phenyl]ethan-1-one
SMILES CC(=O)C1=CC=C(SC2=CC=CC=C2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Acetyldiphenyl sulfide
Punto de fusión 64°C to 68°C
Punto de ebullición 183°C to 184°C (3 mmHg)
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Beilstein 2049296
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.32
Porcentaje de pureza 97%