Learn More
Ácido 4-acetilbutírico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Acetylbutyric Acid |
| CAS | 3128-06-1 |
| Fórmula molecular | C6H10O3 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 4-Acetylbutyric Acid, 5-Ketocaproic Acid, 5-Ketohexanoic Acid, 5-Oxocaproic Acid, 5-Oxohexanoic Acid, NSC 5281, γ-Acetylbutyric Acid, δ-Ketocaproic Acid, δ-Ketohexanoic Acid, δ-Oxocaproic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10O3/c1-5(7)3-2-4-6(8)9/h2-4H2,1H3,(H,8,9) |
| SMILES | CC(=O)CCCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 5-oxohexanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 130.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 130.063 |