Learn More
Ácido 4-acetilbutírico-d5 (principal), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Acetylbutyric Acid-d5 (Major) |
| CAS | 1246817-13-9 |
| Fórmula molecular | C6H5D5O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 5-Oxo-hexanoic Acid-d5, 5-Ketocaproic Acid-d5, 5-Ketohexanoic Acid-d5, 5-Oxocaproic Acid-d5, 5-Oxohexanoic Acid-d5, NSC 5281-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10O3/c1-5(7)3-2-4-6(8)9/h2-4H2,1H3,(H,8,9)/i1D3,3D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C(=O)C([2H])([2H])CCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 4,4,6,6,6-pentadeuterio-5-oxohexanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 135.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 135.0944 |