Learn More
Ácido 4-acetilbutírico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11336736
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11336736 5 g 5 g
11346736 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11336736 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03978.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3128-06-1 | C6H10O3 | 130.14 g/mol
4-Acetylbutyric acid is used in the synthesis of selective indomethacin analogues for AKR1C3 inhibition in the treatment of castrate-resistant prostate cancer. It is also used to prepare PARP inhibitors for the treatment of cancer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 4-acetilbutírico se utiliza en la síntesis de análogos selectivos de indometacina para la inhibición de AKR1C3 en el tratamiento del cáncer de próstata resistente a la castración. También se utiliza para preparar inhibidores de PARP para el tratamiento del cáncer.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua, cloroformo y metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3128-06-1
Fórmula molecular C6H10O3
Peso molecular (g/mol) 130.14
Número MDL MFCD00004412
Clave InChI MGTZCLMLSSAXLD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-acetylbutyric acid, 5-ketohexanoic acid, hexanoic acid, 5-oxo, 5-ketocaproic acid, 5-oxo-hexanoic acid, 4-acetylbutyricacid, 5-keto-n-caproic acid, 5-oxocaproic acid, delta-oxocaproic acid, delta-ketocaproic acid
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Acetylbutyric acid
Punto de fusión 12°C to 14°C
Densidad 1.1
Punto de ebullición 274°C to 275°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.4451
Cantidad 5 g
Beilstein 385840
Información de solubilidad Slightly soluble in water,chloroform and methanol.
SMILES CC(=O)CCCCC(=O)O
Nombre IUPAC ácido 6-oxoheptanoico
PubChem CID 98810
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.14
Porcentaje de pureza 97%