Learn More
4-Acetilbifenilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11497566
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11497566 500 g 500 g
11477566 25 g 25 g
11487566 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11497566 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14622.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 92-91-1 | C14H12O | 196.249 g/mol
4-Acetylbiphenyl is involved in the study of inactivation of 7-ethoxy-4-trifluoromethylcoumarin ortho-deethylase activity by various arylalkynes. Further, it is used in the preparation of Schiffs base.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-acetilbifenilo participa en el estudio de la inactivación de la actividad de orto-deetilasa de 7-etoxi-4-trifluorometilcumarina por varios arilalquinos. Además, se utiliza en la preparación de la base de Schiffs.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 92-91-1
Fórmula molecular C14H12O
Peso molecular (g/mol) 196.249
Número MDL MFCD00008749
Clave InChI QCZZSANNLWPGEA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-acetylbiphenyl, 4'-phenylacetophenone, 4-phenylacetophenone, 4-biphenylyl methyl ketone, p-phenylacetophenone, p-acetylbiphenyl, 1-1,1'-biphenyl-4-yl ethanone, acetophenone, 4'-phenyl, 1-4-phenylphenyl ethanone, ketone, 4-biphenylyl methyl
PubChem CID 7113
Nombre IUPAC 1-(4-fenilfenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Acetylbiphenyl
Punto de fusión 117°C to 123°C
Punto de ebullición 168°C (8 mmHg)
Cantidad 500 g
Beilstein 1101615
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.25
Porcentaje de pureza 98%