Learn More
4-Acetilbenzonitrilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10696584 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10696584 100 g Frasco de vidrio 100 g
10377490 5 g Frasco de vidrio 5 g
10163990 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10696584 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 167581000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1443-80-7 | C9H7NO | 145.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1443-80-7
Fórmula molecular C9H7NO
Peso molecular (g/mol) 145.16
Número MDL MFCD00001825
Clave InChI NLPHXWGWBKZSJC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-cyanoacetophenone, benzonitrile, 4-acetyl, p-cyanoacetophenone, 4-cyanoacetophenone, p-acetylbenzonitrile, 4-acetyl-benzonitrile, benzonitrile, p-acetyl, 4-acetylbenzenecarbonitrile, 4-acetylbenznitrile
PubChem CID 74044
Nombre IUPAC 4-acetilbenzonitrilo
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Acetylbenzonitrile
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 55°C to 58°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3COC6H4CN
Cantidad 100 g
Beilstein 10, 695
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.16
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Masa cristalina o polvo cristalino y trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Acetylbenzonitrile
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.