Learn More
Ácido 4-acetilbenzoico, TRC
Código de producto. 30325123
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30325123 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30325123 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA16796050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Acetylbenzoic Acid
CAS 586-89-0
Fórmula molecular C9 H8 O3
Cantidad 50 g
Sinónimo 4-Acetylbenzoic Acid, p-Acetyl-benzoic Acid, 4-(1-Oxoethyl)benzoic acid, 4-Carboxyacetophenone, NSC 16644, p-Acetylbenzoic acid, p-Carboxyacetophenone
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8O3/c1-6(10)7-2-4-8(5-3-7)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)
SMILES CC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 4-acetilbenzoico
Peso molecular (g/mol) 164.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.0473