Learn More
Ácido 4-acetilbenzoico, TRC
Code produit. 30320810
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
1 g
missing translation for 'unitSize':
1 g
Code produit. Cantidad missing translation for 'unitSize'
30320810 1 g 1 g
1 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30320810 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA1679601G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Acetylbenzoic Acid
CAS 586-89-0
Fórmula molecular C9 H8 O3
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-Acetylbenzoic Acid, p-Acetyl-benzoic Acid, 4-(1-Oxoethyl)benzoic acid, 4-Carboxyacetophenone, NSC 16644, p-Acetylbenzoic acid, p-Carboxyacetophenone
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8O3/c1-6(10)7-2-4-8(5-3-7)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)
SMILES CC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 4-acetilbenzoico
Peso molecular (g/mol) 164.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.0473