Learn More
Ácido 4-acetilbenzoico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11492278
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11492278 5 g 5 g
11482278 1 g 1 g
11402288 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11492278 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15239.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 586-89-0 | C9H8O3 | 164.16 g/mol
4-Acetylbenzoic acid was used in the preparation of an ester-derivative of paclitaxel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 4-acetilbenzoico se empleaba en la preparación de un derivado de éster de paclitaxel.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 586-89-0
Fórmula molecular C9H8O3
Peso molecular (g/mol) 164.16
Número MDL MFCD00002561
Clave InChI QBHDSQZASIBAAI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoic acid, 4-acetyl, p-acetylbenzoic acid, 4-acetyl-benzoic acid, 4'-acetophenonecarboxylic acid, 4-acetylbezoic acid, 4-acetylbenzoci acid, 4'-carboxyacetohenone, pubchem3129, 4-acetyl benzoic acid
PubChem CID 11470
Nombre IUPAC ácido 4-acetilbenzoico
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Acetylbenzoic acid
Punto de fusión 208°C to 212°C
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Beilstein 2207355
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.16
Porcentaje de pureza ≥98%