Learn More
Cloruro de 4-acetilbencenosulfonilo, TRC
Código de producto. 30316292
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30316292 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30316292 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1451151G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Acetylbenzenesulfonyl Chloride
CAS 1788-10-9
Fórmula molecular C8H7ClO3S
Cantidad 1 g
Sinónimo p-Acetyl-benzenesulfonyl Chloride, 4-Acetylbenzene-1-sulfonyl Chloride, 4-Acetylbenzensulfonyl Chloride, 4-Acetylphenylsulfonyl Chloride, NSC 104128
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7ClO3S/c1-6(10)7-2-4-8(5-3-7)13(9,11)12/h2-5H,1H3
SMILES CC(=O)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)Cl
Nombre IUPAC cloruro de 4-acetilbencenosulfonilo
Peso molecular (g/mol) 218.66