Learn More
Cloruro de 4-acetilbencenosulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10387651 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10387651 5 g Frasco de vidrio 5 g
10479242 1 g Frasco de vidrio 1 g
10064103 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10387651 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 343850050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 1788-10-9 | C8H7ClO3S | 218.65 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1788-10-9
Fórmula molecular C8H7ClO3S
Peso molecular (g/mol) 218.65
Número MDL MFCD00800269
Clave InChI FXVDNCRTKXMSEZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-acetylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-acetyl-benzenesulfonyl chloride, 4-acetylphenylsulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 4-acetyl, benzenesulfonyl chloride, 4-acetyl, 1-acetyl-4-chlorosulfonyl benzene, 4-acetylbenzenesulfonyl chloride, acmc-1bs75, ksc183k3b, 4-acetylbenzenesulfonylchloride
PubChem CID 266418
Nombre IUPAC cloruro de 4-acetilbencenosulfonilo
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Acetylbenzenesulfonyl chloride
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 83°C to 87°C
Color Marrón a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H3CCO(C6H4)SO2Cl
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.65
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvos o fragmentos
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Acetylbenzenesulfonyl chloride
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Hazard Statement
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.