Learn More
Cloruro de 4-acetilbencenosulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11395359
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11395359 1 g 1 g
11305369 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11395359 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50380.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 1788-10-9 | Molecular Formula: C8H7ClO3S | Molecular Weight: 218.651 g/mol
4-Acetylbenzenesulfonyl chloride is used as a sulfanilamide drug intermediary
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro 4-acetilbencenosulfonilo se utiliza como medicamento sulfanilamida intermedio.
Solubilidad
Soluble en agua (201,8 mg/l) 25 °C.
Notas
Sensible a la humedad. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1788-10-9
Fórmula molecular C8H7ClO3S
Peso molecular (g/mol) 218.651
Número MDL MFCD00800269
Clave InChI FXVDNCRTKXMSEZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-acetylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-acetyl-benzenesulfonyl chloride, 4-acetylphenylsulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 4-acetyl, benzenesulfonyl chloride, 4-acetyl, 1-acetyl-4-chlorosulfonyl benzene, 4-acetylbenzenesulfonyl chloride, acmc-1bs75, ksc183k3b, 4-acetylbenzenesulfonylchloride
PubChem CID 266418
Nombre IUPAC cloruro de 4-acetilbencenosulfonilo
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Acetylbenzenesulfonyl chloride
Punto de fusión 84°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.66
Porcentaje de pureza ≥99%