Learn More
4-acetilbencenosulfonamida, TRC
Código de producto. 30325430
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30325430 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30325430 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA168620250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Acetylbenzenesulfonamide
CAS 1565-17-9
Fórmula molecular C8H9NO3S
Cantidad 250 mg
Sinónimo 4-(Aminosulfonyl)acetophenone, p-Acetobenzenesulfonamide, p-Acetylbenzenesulfonamide
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9NO3S/c1-6(10)7-2-4-8(5-3-7)13(9,11)12/h2-5H,1H3,(H2,9,11,12)
SMILES CC(=O)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)N
Nombre IUPAC 4-acetilbencenosulfonamida
Peso molecular (g/mol) 199.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.0303