Learn More
4-Acetilbencenosulfonamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15415677
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15415677 5 g 5 g
15405677 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15415677 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32901.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 1565-17-9 | C8H9NO3S | 199.22 g/mol
4-acetylbenzenesulfonamide and acetohexamide which is used to characterize the pharmacokinetics of a reversible drug—metabolite system.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-acetilbencenosulfonamida y la acetohexamida se utilizan para caracterizar la farmacocinética de un fármaco reversible: sistema de metabolitos.
Solubilidad
Soluble en agua (2650 mg/l).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1565-17-9
Fórmula molecular C8H9NO3S
Peso molecular (g/mol) 199.22
Número MDL MFCD00792524
Clave InChI CSATVXJBGFVJES-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-acetylbenzenesulphonamide, p-acetylbenzenesulfonamide, 4-acetyl-benzenesulfonamide, 4-acetylbenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 4-acetyl, p-acetobenzenesulfonamide, benzenesulfonamide, p-acetyl-6ci,7ci,8ci, 4-acetyl-benzenesulfonamid, p-acetylbenzene sulfonamide, #
PubChem CID 74065
Nombre IUPAC 4-acetilbencenosulfonamida
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)S(N)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Acetylbenzenesulfonamide
Punto de fusión 177°C to 179°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad soluble in water( 2650mg/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.23
Porcentaje de pureza 97%