Learn More
4-Acetilbencenosulfonamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15405677
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15405677 1 g 1 g
15415677 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15405677 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32901.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 1565-17-9 | C8H9NO3S | 199.22 g/mol
4-acetylbenzenesulfonamide and acetohexamide which is used to characterize the pharmacokinetics of a reversible drug—metabolite system.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-acetilbencenosulfonamida y la acetohexamida se utilizan para caracterizar la farmacocinética de un fármaco reversible: sistema de metabolitos.
Solubilidad
Soluble en agua (2650 mg/l).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1565-17-9
Fórmula molecular C8H9NO3S
Peso molecular (g/mol) 199.22
Número MDL MFCD00792524
Clave InChI CSATVXJBGFVJES-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-acetylbenzenesulphonamide, p-acetylbenzenesulfonamide, 4-acetyl-benzenesulfonamide, 4-acetylbenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 4-acetyl, p-acetobenzenesulfonamide, benzenesulfonamide, p-acetyl-6ci,7ci,8ci, 4-acetyl-benzenesulfonamid, p-acetylbenzene sulfonamide, #
PubChem CID 74065
Nombre IUPAC 4-acetilbencenosulfonamida
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)S(N)(=O)=O
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 4-Acetylbenzenesulfonamide
Punto de fusión 177°C to 179°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad soluble in water( 2650mg/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.23
Porcentaje de pureza 97%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.