Learn More
Ácido 4-acetilbencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11470847
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11470847 25 g 25 g
11450847 1 g 1 g
11460847 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11470847 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23234.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 149104-90-5 | C8H9BO3 | 163.97 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 149104-90-5
Fórmula molecular C8H9BO3
Peso molecular (g/mol) 163.97
Número MDL MFCD01074667
Clave InChI OBQRODBYVNIZJU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-acetylphenyl boronic acid, p-acetylphenylboronic acid, 4-acetylbenzeneboronic acid, 1-4-dihydroxyboranyl phenyl ethan-1-one, boronic acid, 4-acetylphenyl, 4acetylphenylboronic acid, 4-actylphenylboronic acid, 4acetylbenzeneboronic acid, p-acetylbenzeneboronic acid
PubChem CID 3702122
Nombre IUPAC ácido (4-acetilfenil)borónico
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Acetylbenzeneboronic acid
Punto de fusión ∼240°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Beilstein 7869162
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.97
Porcentaje de pureza 98%