Learn More
4-acetilaminofenazona, Mikromol™
Código de producto. 17942996
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17942996 25 mg 25 miligramos
17903566 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17942996 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0052.010025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-acetilaminofenazona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Acetylaminophenazone
CAS 83-15-8
Nombres de analitos o componentes 4-Acetylaminophenazone
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C13 H15 N3 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 4-Acetylaminophenazone, Acetamide, N-(2,3-dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)- (9CI), Acetamide, N-antipyrinyl- (8CI), Antipyrine, 4-acetamido- (6CI,7CI), 4-(N-Acetylamino)antipyrine, 4-Acetamido-2,3-dimethyl-1-phenylpyrazol-5-one, 4-Acetamidoantipyrine, 4-Acetaminoantipyrine, 4-Acetoaminoantipyrine, 4-Acetylaminoantipyrine, Acetylaminoantipyrine, N-Acetyl-4-aminoantipyrine, N-Acetyl-4-aminophenazone, N-Antipyrinylacetamide, NSC 331807
Fórmula InChI InChI=1S/C13H15N3O2/c1-9-12(14-10(2)17)13(18)16(15(9)3)11-7-5-4-6-8-11/h4-8H,1-3H3,(H,14,17)
SMILES CN1N(C(=O)C(=C1C)NC(=O)C)c2ccccc2
Nombre IUPAC N-(1,5-Dimetil-3-oxo-2-fenilpirazol-4-il)acetamida
Peso molecular (g/mol) 245.28
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 245,1164 g/mol