Learn More
4-acetilaminoantipirina 10 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30317959
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30317959 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30317959 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA10011900AL10
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Acetylaminophenazone
CAS 83-15-8
Nombres de analitos o componentes 4-Acetylaminophenazone
Condiciones de envío +20 °C
Fórmula molecular C13 H15 N3 O2
Concentración 10 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 4-Acetylaminophenazone, Acetamide, N-(2,3-dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)- (9CI), Acetamide, N-antipyrinyl- (8CI), Antipyrine, 4-acetamido- (6CI,7CI), 4-(N-Acetylamino)antipyrine, 4-Acetamido-2,3-dimethyl-1-phenylpyrazol-5-one, 4-Acetamidoantipyrine, 4-Acetaminoantipyrine, 4-Acetoaminoantipyrine, 4-Acetylaminoantipyrine, Acetylaminoantipyrine, N-Acetyl-4-aminoantipyrine, N-Acetyl-4-aminophenazone, N-Antipyrinylacetamide, NSC 331807
Fórmula InChI InChI=1S/C13H15N3O2/c1-9-12(14-10(2)17)13(18)16(15(9)3)11-7-5-4-6-8-11/h4-8H,1-3H3,(H,14,17)
SMILES CN1N(C(=O)C(=C1C)NC(=O)C)c2ccccc2
Nombre IUPAC N-(1,5-Dimetil-3-oxo-2-fenilpirazol-4-il)acetamida
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 245.28
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 245,1164 g/mol