Learn More
Acetato de 4-(acetilamino)fenilo (N,O-diacetil-4-aminofenol), Mikromol™
Código de producto. 17978484
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17978484 100 mg 100 miligramos
17958284 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17978484 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0042.04
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Acetato de 4-(acetilamino)fenilo (N,O-diacetil-4-aminofenol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Acetylamino)phenyl Acetate (N,O-Diacetyl-4-aminophenol)
CAS 2623-33-8
Nombres de analitos o componentes 4-(Acetylamino)phenyl Acetate (N,O-Diacetyl-4-aminophenol)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C10 H11 N O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Paracetamol Imp. H (EP), Acetaminophen USP Related Compound A, Acetaminophen USP RC A, 4-(Acetylamino)phenyl Acetate, N,O-Diacetyl-4-aminophenol, Acetaminophen Related Compound A, Paracetamol Impurity H
Fórmula InChI InChI=1S/C10H11NO3/c1-7(12)11-9-3-5-10(6-4-9)14-8(2)13/h3-6H,1-2H3,(H,11,12)
SMILES CC(=O)Nc1ccc(OC(=O)C)cc1
Nombre IUPAC Acetato de (4-acetamidofenilo)
Peso molecular (g/mol) 193.2
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 193,0739 g/mol