Learn More
Acetato de 4-(acetilamino)fenilo (N,O-diacetil-4-aminofenol), LoGiCal
Descripción
Acetato de 4-(acetilamino)fenilo (N,O-diacetil-4-aminofenol)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Acetylamino)phenyl Acetate (N,O-Diacetyl-4-aminophenol) |
| CAS | 2623-33-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-(Acetylamino)phenyl Acetate (N,O-Diacetyl-4-aminophenol) |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C10 H11 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Paracetamol Imp. H (EP), Acetaminophen USP Related Compound A, Acetaminophen USP RC A, 4-(Acetylamino)phenyl Acetate, N,O-Diacetyl-4-aminophenol, Acetaminophen Related Compound A, Paracetamol Impurity H |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C10H11NO3/c1-7(12)11-9-3-5-10(6-4-9)14-8(2)13/h3-6 H,1-2H3,(H,11,12) |
| SMILES | CC(=O)Nc1ccc(OC(=O)C)cc1 |
| Nombre IUPAC | Acetato de (4-acetamidofenilo) |
| Mostrar más |