Learn More
Cloruro de 4-(acetilamino)bencenosulfonilo, TRC
Código de producto. 30324301
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30324301 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30324301 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA17095025G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Acetylamino)benzenesulfonyl Chloride
CAS 121-60-8
Fórmula molecular C8H8ClNO3S
Cantidad 25 g
Sinónimo 4-(Acetylamino)benzene-2,3,5,6-sulfonyl Chloride, NSC 127860, ASC, 4-(Acetylamino)phenylsulfonyl Chloride, p-Acetamidophenylsulfonyl Chloride, N-Acetylsulfanilyl Chloride, Dagenan Chloride, N-(4-Chlorosulfonylphenyl)acetamide
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8ClNO3S/c1-6(11)10-7-2-4-8(5-3-7)14(9,12)13/h2-5H,1H3,(H,10,11)
SMILES CC(=O)Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Cl
Nombre IUPAC Cloruro de 4-acetamidobencenosulfonilo
Peso molecular (g/mol) 233.67
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.9913