Learn More
4-(Acetilamino)-5-cloro-N-[2-(dietilamino)etil]-2-metoxibenzamida, Mikromol™
Código de producto. 30458556
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30458556 4 x 25 mg -
30050248 100 mg 100 miligramos
30052216 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30458556 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0073.0300254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-(Acetilamino)-5-cloro-N-[2-(dietilamino)etil]-2-metoxibenzamida, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Acetylamino)-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxybenzamide
CAS 5608-13-9
Nombres de analitos o componentes 4-(Acetylamino)-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxybenzamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H24 Cl N3 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Metoclopramide Imp. A (EP), Metoclopramide USP Related Compound A, Metoclopramide USP RC A, 4-(Acetylamino)-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxybenzamide, Metoclopramide Related Compound A, Metoclopramide Hydrochloride Monohydrate Impurity A, Metoclopramide Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C16H24ClN3O3/c1-5-20(6-2)8-7-18-16(22)12-9-13(17)14(19-11(3)21)10-15(12)23-4/h9-10H,5-8H2,1-4H3,(H,18,22)(H,19,21)
Tipo de solución Neat
SMILES CCN(CC)CCNC(=O)c1cc(Cl)c(NC(=O)C)cc1OC
Nombre IUPAC 4-acetamido-5-cloro-N-[2-(dietilamino)etil]-2-metoxibenzamida
Peso molecular (g/mol) 341.83
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.1506 g/mol