Learn More
4-(Acetilamino)-5-cloro-N-[2-(dietilamino)etil]-2-metoxibenzamida, Mikromol™
Descripción
4-(Acetilamino)-5-cloro-N-[2-(dietilamino)etil]-2-metoxibenzamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Acetylamino)-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxybenzamide |
| CAS | 5608-13-9 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-(Acetylamino)-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxybenzamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H24 Cl N3 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Metoclopramide Imp. A (EP), Metoclopramide USP Related Compound A, Metoclopramide USP RC A, 4-(Acetylamino)-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxybenzamide, Metoclopramide Related Compound A, Metoclopramide Hydrochloride Monohydrate Impurity A, Metoclopramide Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H24ClN3O3/c1-5-20(6-2)8-7-18-16(22)12-9-13(17)14(19-11(3)21)10-15(12)23-4/h9-10H,5-8H2,1-4H3,(H,18,22)(H,19,21) |
| SMILES | CCN(CC)CCNC(=O)c1cc(Cl)c(NC(=O)C)cc1OC |
| Nombre IUPAC | 4-acetamido-5-cloro-N-[2-(dietilamino)etil]-2-metoxibenzamida |
| Mostrar más |