Learn More
Éster etílico del ácido 4-acetilamino-3-hidroxibenzoico, TRC
Código de producto. 17982285
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17982285 10 mg 10 miligramos
17953705 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17982285 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA16825010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1346604-18-9
Fórmula molecular C11N13NO4
Peso molecular (g/mol) 223.23
Sinónimo Benzoic acid, 4-(acetylamino)-3-hydroxy-, ethyl ester, Ethyl 4-acetamido-3-hydroxybenzoate, 4-Acetylamino-3-hydroxybenzoic acid ethyl ester
Nombre IUPAC Etil 4-acetamido-3-hidroxibenzoato
SMILES CCOC(=O)c1ccc(NC(=O)C)c(O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Acetylamino-3-hydroxybenzoic Acid Ethyl Ester
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H13NO4/c1-3-16-11(15)8-4-5-9(10(14)6-8)12-7(2)13/h4-6,14H,3H2,1-2H3,(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.0845
Porcentaje de pureza >95%