Learn More
4-acetilamino-2-clorofenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(3-Chloro-4-hydroxyphenyl)-acetamide (3-Chloro-4-hydroxyacetanilide) |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8ClNO2/c1-5(11)10-6-2-3-8(12)7(9)4-6/h2-4,12H,1H3,(H,10,11) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 185.0244 |