Learn More
4'-Acetil Simvastatina, TRC
Código de producto. 30138115
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138115 100 mg 100 miligramos
30003560 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138115 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA187795100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 145576-25-6
Fórmula molecular C27 H40 O6
Peso molecular (g/mol) 460.6
Sinónimo (1S,3R,7S,8S,8aR)-8-[2-[(2R,4R)-4-(Acetyloxy)-6-oxotetrahydro-2H-pyran-2-yl]ethyl]-3,7-dimethyl-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl 2,2-Dimethylbutanoate, Simvastatin Imp. B (EP), Simvastatin Acetate Ester
Nombre IUPAC [(1S,3R,7S,8S,8aR)-8-[2-[(2R,4R)-4-acetiloxi-6-oxoxoxixan-2-il]etil]-3,7-dimetil-1,2,3,7,8,8a-hexahidronaftaleno-1-il] 2,2-dimetilbutanoato
SMILES CCC(C)(C)C(=O)O[C@H]1C[C@@H](C)C=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H]3C[C@H](CC(=O)O3)OC(=O)C)[C@@H]12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetyl Simvastatin
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H40O6/c1-7-27(5,6)26(30)33-23-13-16(2)12-19-9-8-17(3)22(25(19)23)11-10-20-14-21(31-18(4)28)15-24(29)32-20/h8-9,12,16-17,20-23,25H,7,10-11,13-15H2,1-6H3/t16-,17-,20+,21+,22-,23-,25-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 460.2825