Learn More
4-acetil ramelteón, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Acetyl Ramelteon |
| CAS | 1346598-94-4 |
| Fórmula molecular | C18H23NO3 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | N-[2-(4-Acetyl-[(8S)-1,6,7,8-tetrahydro-2H-indeno[5,4-b]furan-8-yl])ethyl]propanamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H23NO3/c1-3-16(21)19-8-6-12-4-5-13-10-15(11(2)20)18-14(17(12)13)7-9-22-18/h10,12H,3-9H2,1-2H3,(H,19,21)/t12-/m0/s1 |
| SMILES | CCC(=O)NCC[C@@H]1CCc2cc(C(=O)C)c3OCCc3c12 |
| Nombre IUPAC | N-[2-[(8S)-4-acetil-2,6,7,8-tetrahidro-1H-ciclopenta[e][1]benzofuran-8-il]etil]propanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 301.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 301.1678 |