Learn More
Ácido (4-acetil-piperazin-1-il)acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4-Acetyl-piperazin-1-yl)acetic Acid |
| CAS | 705941-45-3 |
| Fórmula molecular | C8H14N2O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 4-Acetyl-1-piperazineacetic Acid, 1-Acetyl-4-(carboxymethyl)piperazine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H14N2O3/c1-7(11)10-4-2-9(3-5-10)6-8(12)13/h2-6H2,1H3,(H,12,13) |
| SMILES | CC(=O)N1CCN(CC(=O)O)CC1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(4-acetilpiperazin-1-il)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 186.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.1004 |