Learn More
4-Acetil-N-metilanilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15431518
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15431518 250 mg 250 miligramos
15411518 1 g 1 g
15421518 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15431518 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55301.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 17687-47-7 | C9H11NO | 149.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 17687-47-7
Fórmula molecular C9H11NO
Peso molecular (g/mol) 149.19
Número MDL MFCD09261160
Clave InChI GDBAYICEBDZUNM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-acetyl-n-methylaniline, 1-4-methylamino phenyl ethanone, 4-acetyl-n-methyl aniline, 1-4-methylamino phenyl ethan-1-one, 1-4-methylamino-phenyl-ethanone, ethanone, 1-4-methylamino phenyl, n-methyl-4-acetylaniline, acmc-1brn7, 4-n-methylaminoacetophenone
PubChem CID 11607936
Nombre IUPAC 1-[4-(metilamino)fenil]etanona
SMILES CNC1=CC=C(C=C1)C(C)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Acetyl-N-methylaniline
Punto de fusión 103°C to 107°C
Color Marrón a blanco
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.19
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido