Learn More
4-Acetil Bifenilo, Mikromol
Código de producto. 30461124
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30461124 4 x 25 mg -
30052185 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30461124 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3501.0100254AMP
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-Acetil Bifenilo, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-acetyl biphenyl
CAS 92-91-1
Nombres de analitos o componentes 4-acetyl biphenyl
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H12 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Felbinac Imp. A (EP), (1-[1,1'-Biphenyl]-4-yl)ethanone, 1,1'-Biphenyl-4-yl methyl ketone, 1-(4-Phenylphenyl)ethanone, 1-Acetyl-4-phenylbenzene, 1-Biphenyl-4-ylethanone, 4-Acetyl-1,1'-biphenyl, 4-Acetylbiphenyl, 4-Biphenylyl methyl ketone, 4-Ethanoylbiphenyl, 4'-Phenylacetophenone, Methyl 4-biphenylyl ketone, NSC 1875, p-Acetylbiphenyl, p-Phenylacetophenone, Felbinac Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C14H12O/c1-11(15)12-7-9-14(10-8-12)13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,1H3
Tipo de solución Neat
SMILES CC(=O)c1ccc(cc1)c2ccccc2
Nombre IUPAC 1-(4-fenilfenil)etanona
Peso molecular (g/mol) 196.24
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.0888 g/mol