Learn More
Clorhidrato de 4-acetil-4-fenilpiperidina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10582531 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 GR
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10582531 5 g Frasco de vidrio 5 g
10592721 25 g Frasco de vidrio 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10582531 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 134580050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-02-2027
Añadir a la cesta
CAS: 10315-03-4 | Molecular Formula: C13H17NO·ClH | Molecular Weight: 239.74 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10315-03-4
Fórmula molecular C13H17NO·ClH
Peso molecular (g/mol) 239.74
Número MDL MFCD00039037
Clave InChI JYDHZOIDIWUHDB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-acetyl-4-phenylpiperidine hydrochloride, 1-4-phenylpiperidin-4-yl ethanone hydrochloride, 1-4-phenylpiperidin-4-yl ethan-1-one hydrochloride, 4-acetyl-4-phenylpiperidine, chloride, 1-4-phenylpiperidin-4-yl ethan-1-one hcl, acmc-1c3wz, 4-acetyl-4-phenylpiperidine hcl, 4-acetyl 4-phenyl piperidine hydrochloride, 4-acetyl-4-phenyl-piperidine hydrochloride
PubChem CID 2723767
Nombre IUPAC 1-(4-fenilpiperidin-4-il)etanona; clorhidrato
SMILES CC(=O)C1(CCNCC1)C2=CC=CC=C2.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Acetyl-4-phenylpiperidine hydrochloride
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 232°C to 234°C
Color Amarillo a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.74
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo