Learn More
Éter de 4-acetil-4'-metoxidifenilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11382277
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11382277 5 g 5 g
11372277 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11382277 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09829.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54916-28-8
Fórmula molecular C15H14O3
Peso molecular (g/mol) 242.274
Número MDL MFCD00052928
Clave InChI ICXPZMQQZWKKMN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-acetyl-4'-methoxydiphenyl ether, 1-4-4-methoxyphenoxy phenyl ethanone, 1-4-4-methoxyphenoxy phenyl ethan-1-one, 4'-4-methoxyphenoxy acetophenone, 1-acetyl-4-4-methoxyphenoxy benzene, 1-4-4-methoxy-phenoxy-phenyl, maybridge1_003245, 4-acetyl-4'-methoxydiphenylether, 1-4-4-methoxy-phenoxy-phenyl-ethanone
PubChem CID 2777253
Nombre IUPAC 1-[4-(4-metoxifenoxi)fenil]etanona
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Acetyl-4'-methoxydiphenyl ether
Punto de fusión 56°C to 58°C
Punto de ebullición 198°C to 201°C (2 mmHg)
Cantidad 5 g
Beilstein 2115929
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.28
Porcentaje de pureza 97%
Título del producto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.