Learn More
Ácido 4-acetil-3-nitrobenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Acetyl-3-nitrobenzoic Acid |
| CAS | 79481-75-7 |
| Fórmula molecular | C9 H7 N O5 |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H7NO5/c1-5(11)7-3-2-6(9(12)13)4-8(7)10(14)15/h2-4H,1H3,(H,12,13) |
| SMILES | CC(=O)c1ccc(cc1[N+](=O)[O-])C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-acetil-3-nitrobenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 209.156 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 209.032 |