Learn More
4-acetil-3,4-dihidro-1H-quinoxalin-2-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Acetyl-3,4-dihydro-1H-quinoxalin-2-one |
| CAS | 120589-86-8 |
| Fórmula molecular | C10H10N2O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10N2O2/c1-7(13)12-6-10(14)11-8-4-2-3-5-9(8)12/h2-5H,6H2,1H3,(H,11,14) |
| SMILES | CC(=O)N1CC(=O)Nc2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | 4-acetil-1,3-dihidroquinoxalin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 190.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.0742 |