Learn More
4-acetil-2-fluorobifenilo, TRC
Código de producto. 18033020
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18033020 50 mg 50 miligramos
18092930 500 mg 500 miligramos
18020320 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18033020 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA16885050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42771-79-9
Fórmula molecular C14 H11 F O
Peso molecular (g/mol) 214.23
Sinónimo Ethanone, 1-(2-fluoro[1,1'-biphenyl]-4-yl)- (9CI), 3'-Fluoro-4'-phenylacetophenone, 4-Acetyl-2-fluorobiphenyl, 1-(2-Fluorobiphenyl-4-yl)ethanone, Flurbiprofen Impurity D
Nombre IUPAC 1-(3-fluoro-4-fenilfenil)etanola
SMILES CC(=O)c1ccc(c(F)c1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Acetyl 2-Fluorobiphenyl
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H11FO/c1-10(16)12-7-8-13(14(15)9-12)11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.0794
Porcentaje de pureza >95%